Learn More
Ácido (R)-2-(Boc-amino)butírico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15460999
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15460999 25 g 25 g
15440999 1 g 1 g
15450999 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15460999 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63991.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 45121-22-0 | C9H17NO4 | 203.238 g/mol
(R)-2-(Boc-amino)butyric acid is used in coupling reaction. Also used in preparation of dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido (R)-2-(Boc-amino)butírico se utiliza en la reacción de acoplamiento. También se utiliza en la preparación de colorantes.
Solubilidad
Soluble en DMF (1 mmol en 1 ml DMF).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de los agentes oxidantes fuertes y del calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 45121-22-0
Fórmula molecular C9H17NO4
Peso molecular (g/mol) 203.238
Número MDL MFCD00270335
Clave InChI PNFVIPIQXAIUAY-ZCFIWIBFSA-N
Sinónimo boc-d-abu-oh, r-2-tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid, r-n-boc-2-aminobutyric acid, boc-d-alpha-aminobutyric acid, boc-r-2-aminobutyric acid, boc-d-2-aminobutyric acid, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid, 2r-2-tert-butoxy carbonyl amino butanoic acid, butanoic acid, 2-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino-, 2r, 2-r-tert-butoxycarbonylaminobutyric acid
PubChem CID 2755936
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]butanoico
SMILES CCC(C(=O)O)NC(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-2-(Boc-amino)butyric acid
Color Amarillo
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Soluble in DMF (1mmol in 1ml DMF).
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.24
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido