Learn More
(R)-2-(BOC-amino)-1-propanol, 98%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10615125 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10615125 1 g Glass Bottle 1 g
10480504 5 g Glass Bottle 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10615125 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 425990010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 106391-86-0
Fórmula molecular C8H17NO3
Peso molecular (g/mol) 175.23
Número MDL MFCD00235912
Clave InChI PDAFIZPRSXHMCO-ZCFIWIBFSA-N
Sinónimo n-boc-d-alaninol, boc-d-alaninol, r-2-boc-amino-1-propanol, tert-butyl n-2r-1-hydroxypropan-2-yl carbamate, r-tert-butyl 1-hydroxypropan-2-yl carbamate, n-alpha-t-boc-d-alaninol, r-tert-butyl 1-hydroxypropan-2-ylcarbamate, r-+-2-tert-butoxycarbonylamino-1-propanol, tert-butyl 2r-1-hydroxypropan-2-yl carbamate, tert-butyl n-1r-2-hydroxy-1-methyl-ethyl carbamate
PubChem CID 13200309
Nombre IUPAC tec-butilo N-[(2R)-1-hidroxipropan-2-yl]carbamato
SMILES C[C@H](CO)NC(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-2-(BOC-Amino)-1-propanol
Punto de fusión 56°C to 60°C
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Glass Bottle
Fórmula lineal HOCH2CH(CH3)NNCO2C(CH3)3
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.23
Porcentaje de pureza 98%