Learn More
(R)-(+)-2-(BOC-amino)-1,4-butanediol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11945431 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11945431 5 g 5 g
11935431 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11945431 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 435570050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 397246-14-9
Fórmula molecular C9H19NO4
Peso molecular (g/mol) 205.25
Clave InChI KLRRFBSWOIUAHZ-SSDOTTSWSA-N
Sinónimo r-+-2-boc-amino-1,4-butanediol, r-tert-butyl 1,4-dihydroxybutan-2-yl carbamate, r-2-boc-amino-butane-1,4-diol, r-2-boc-amino-1,4-butanediol, tert-butyl n-2r-1,4-dihydroxybutan-2-yl carbamate, pubchem15259, ksc498c9f, 1r-3-hydroxy-1-hydroxymethyl propyl carbamic acid tert-butyl ester, r-2-boc-amino-butan-1,4-diol, 2r-tert-butoxycarbonylamino butane-1,4-diol
PubChem CID 11954482
Nombre IUPAC tert-butil N-[(2R)-1,4-dihidroxibutan-2-il]carbamato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CCO)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(+)-2-(BOC-Amino)-1, 4-butanediol
Punto de fusión 66.4°C to 72.1°C
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Rotación específica 7.8
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.25
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (R)-(+)-2-(BOC-Amino)-1,4-butanediol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.