Learn More
Ácido (R)-(+)-2-benciloxipropiónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11323996
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11323996 100 g 100 g
11303996 5 g 5 g
11313996 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11323996 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17205.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 100836-85-9 | C10H12O3 | 180.203 g/mol
(R)-(+)-2-Benzyloxypropionic acid is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido (R)-(+)-2-benciloxipropiónico se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100836-85-9
Fórmula molecular C10H12O3
Peso molecular (g/mol) 180.203
Número MDL MFCD06799065
Clave InChI XWAVPOFYNPXXEL-MRVPVSSYSA-N
Sinónimo r-2-benzyloxy propanoic acid, r-+-2-benzyloxy propionic acid, r-+-2-benzyloxypropionic acid, o-benzyl-d-lactic acid, 2r-2-benzyloxy propanoic acid, propanoic acid, 2-phenylmethoxy-, 2r, r-benzyloxypropionic acid, r-2-benzyloxy-propionic acid, 2r-2-benzyloxy propionic acid, 2r-2-phenylmethoxypropanoic acid
PubChem CID 7000104
Nombre IUPAC ácido (2R)-2-fenilmetoxipropanoico
SMILES CC(C(=O)O)OCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(+)-2-Benzyloxypropionic acid
Punto de fusión 51°C to 53°C
Cantidad 100 g
Beilstein 4675524
Información de solubilidad Insoluble in water.
Rotación óptica +90° (c=1 in IMS)
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.2
Porcentaje de pureza 98%