Learn More
(R)-2-(Benciloxi)-4-((5-oxotetrahidrofuran-2-il)metil)fenilo Neopentil Sulfato, TRC
Código de producto. 30335192
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30335192 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30335192 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB28671010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-2-(Benzyloxy)-4-((5-oxotetrahydrofuran-2-yl)methyl)phenyl Neopentyl Sulfate
CAS 2518203-29-5
Fórmula molecular C23 H28 O7 S
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H28O7S/c1-23(2,3)16-28-31(25,26)30-20-11-9-18(13-19-10-12-22(24)29-19)14-21(20)27-15-17-7-5-4-6-8-17/h4-9,11,14,19H,10,12-13,15-16H2,1-3H3/t19-/m0/s1
SMILES CC(C)(C)COS(=O)(=O)Oc1ccc(C[C@@H]2CCC(=O)O2)cc1OCc3ccccc3
Nombre IUPAC sulfato de 2,2-dimetilpropil [4-[[(2S)-5-oxooxolan-2-il]metil]-2-fenilmetoxifenilo]
Peso molecular (g/mol) 448.529
Formula Weight (peso de la fórmula) 448.156