Learn More
(R)-2-(Benciloxi)-4-((5-oxotetrahidrofuran-2-il)metil)fenilo Neopentil Sulfato, TRC
Código de producto. 30343124
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30343124 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30343124 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB28671025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material (R)-2-(Benzyloxy)-4-((5-oxotetrahydrofuran-2-yl)methyl)phenyl Neopentyl Sulfate
CAS 2518203-29-5
Fórmula molecular C23 H28 O7 S
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H28O7S/c1-23(2,3)16-28-31(25,26)30-20-11-9-18(13-19-10-12-22(24)29-19)14-21(20)27-15-17-7-5-4-6-8-17/h4-9,11,14,19H,10,12-13,15-16H2,1-3H3/t19-/m0/s1
SMILES CC(C)(C)COS(=O)(=O)Oc1ccc(C[C@@H]2CCC(=O)O2)cc1OCc3ccccc3
Nombre IUPAC sulfato de 2,2-dimetilpropil [4-[[(2S)-5-oxooxolan-2-il]metil]-2-fenilmetoxifenilo]
Peso molecular (g/mol) 448.529
Formula Weight (peso de la fórmula) 448.156
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.