Learn More
(R)-(-)-2-Bencilamino-1-butanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11409500
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11409500 1 g 1 g
11499490 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11409500 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H50328.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 6257-49-4 | Molecular Formula: C11H17NO | Molecular Weight: 179.263 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6257-49-4
Fórmula molecular C11H17NO
Peso molecular (g/mol) 179.263
Número MDL MFCD00085354
Clave InChI PGFBTQBTIYCCFJ-LLVKDONJSA-N
Sinónimo r-2-benzylamino butan-1-ol, 2r-2-benzylamino butan-1-ol, r---2-benzylamino-1-butanol, r-2-benzylamino-1-butanol, 2-benzylamino-1-butanol #, r---n-benzyl-2-amino-1-butanol, 2r-2-phenylmethyl amino-1-butanol, pound r pound c---2-benzylamino butan-1-ol
PubChem CID 927306
Nombre IUPAC (2R)-2-(bencilamino)butan-1-ol
SMILES CCC(CO)NCC1=CC=CC=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-2-Benzylamino-1-butanol
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.26
Porcentaje de pureza 99%