Learn More
Acetato de (R)-2-bencil-3-hidroxipropilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-2-Benzyl-3-hydroxypropyl Acetate |
| CAS | 110270-49-0 |
| Fórmula molecular | C12H16O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | (2R)-2-(phenylmethyl)-1,3-propanediol 1-Acetate, (R)-2-(Phenylmethyl)-1,3-propanediol Monoacetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H16O3/c1-10(14)15-9-12(8-13)7-11-5-3-2-4-6-11/h2-6,12-13H,7-9H2,1H3/t12-/m1/s1 |
| SMILES | CC(OC[C@H](CC1=CC=CC=C1)CO)=O |
| Nombre IUPAC | Acetato de (R)-2-bencil-3-hidroxipropilo |
| Peso molecular (g/mol) | 208.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 208.11 |