Learn More
Ácido (R)-2-bencil-3-hidroxipropiónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-2-Benzyl-3-hydroxypropionic Acid |
| CAS | 123802-80-2 |
| Fórmula molecular | C10H12O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (R)-alpha-(Hydroxymethyl)-benzenepropanoic Acid, (R)-2-Benzyl-3-hydroxypropionic Acid, (R)-2-Hydroxymethyl-3-phenylpropionic Acid, (alphaR)-alpha-(Hydroxymethyl)-benzenepropanoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12O3/c11-7-9(10(12)13)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,11H,6-7H2,(H,12,13)/t9-/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2R)-2-bencil-3-hidroxipropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 180.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.0786 |