Learn More
(R)-(+)-2-Aminometil-1-etilpirrolidina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15424088
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15424088 250 mg 250 miligramos
15414088 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15424088 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H57638.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 22795-97-7 | C7H16N2 | 128.219 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22795-97-7
Fórmula molecular C7H16N2
Peso molecular (g/mol) 128.219
Número MDL MFCD00671482
Clave InChI UNRBEYYLYRXYCG-SSDOTTSWSA-N
Sinónimo r-1-ethylpyrrolidin-2-yl methanamine, r-+-2-aminomethyl-1-ethylpyrrolidine, r-2-aminomethyl-1-ethylpyrrolidine, 2r-1-ethylpyrrolidin-2-yl methanamine, 2-pyrrolidinemethanamine, 1-ethyl-, 2r, 2r-1-ethyl-2-pyrrolidinemethanamine, 1-ethyl-2-pyrrolidinyl methanamine #, pubchem11067, r-+-2-aminomethyl-n-ethylpyrrolidine
PubChem CID 854138
Nombre IUPAC [(2R)-1-etilpirrolidin-2-il]metanamina
SMILES CCN1CCCC1CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(+)-2-Aminomethyl-1-ethylpyrrolidine
Densidad 0.929
Punto de ebullición 50°C to 54°C
Temperatura de inflamación 57°C (135°F)
Índice de refracción 1.467
Cantidad 250 mg
Número UN UN1993
Sensibilidad Hygroscopic
Rotación óptica +95° (c=1 in Methanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.22
Porcentaje de pureza 95%