Learn More
(R)-2-Aminometil-1-Boc-pirrolidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15459147
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15459147 250 mg 250 miligramos
15439147 1 g 1 g
15449147 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15459147 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52419.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 259537-92-3 | C10H20N2O2 | 200.282 g/mol
Reactant in the synthesis of diamino derivatives of [1, 2, 4] triazolo [1, 5-a][1, 3, 5] triazine(potent and selective adenosine A2A receptor antagonists).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Reactivo en la síntesis de derivados de diamina de [1, 2 4] triazolo [1, 5-a][1, 3, 5] triazina(antagonistas potentes y selectivos de los receptores de adenosina A2A).
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 259537-92-3
Fórmula molecular C10H20N2O2
Peso molecular (g/mol) 200.282
Número MDL MFCD03419256
Clave InChI SOGXYCNKQQJEED-MRVPVSSYSA-N
Sinónimo r-2-aminomethyl-1-n-boc-pyrrolidine, r-1-boc-2-aminomethyl pyrrolidine, r-tert-butyl 2-aminomethyl pyrrolidine-1-carboxylate, tert-butyl 2r-2-aminomethyl pyrrolidine-1-carboxylate, r-2-aminomethyl-1-boc-pyrrolidine, r-2-aminomethyl-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, r-2-aminomethyl-1-tert-butoxycarbonyl pyrrolidine, tert-butyl r-2-aminomethyl-1-pyrrolidinecarboxylate, r-2-aminomethyl-1-n-boc-pyyrolidine
PubChem CID 1512534
Nombre IUPAC (2R)-2-(aminometil)pirrolidina-1-carboxilato de terc-butilo
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-2-Aminomethyl-1-Boc-pyrrolidine
Punto de ebullición 98°C to 110°C (1 mmHg)
Cantidad 250 mg
Número UN UN2735
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Rotación óptica +47° (c=1 in Chloroform)
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.28
Porcentaje de pureza 97%