Learn More
(R)-(-)-2-Aminohexano, ChiPros + 99 %, + 96 % ee, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11334206
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11334206 25 g 25 g
11314206 1 g 1 g
11324206 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11334206 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19304.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 70095-40-8 | C6H15N | 101.193 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70095-40-8
Fórmula molecular C6H15N
Peso molecular (g/mol) 101.193
Número MDL MFCD00671627
Clave InChI WGBBUURBHXLGFM-ZCFIWIBFSA-N
Sinónimo r-2-aminohexane, 2r-hexan-2-amine, r-2-hexylamine, 2-hexanamine, r, r-2-hexaneamine, pubchem6753, 2r-2-hexanamine, r-hexan-2-amine, 2-hexanamine, 2r, r-+-2-aminohexane
PubChem CID 6993464
Nombre IUPAC (2R)hexano-2-amina
SMILES CCCCC(C)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-2-Aminohexane
Punto de fusión <-20°C
Densidad 0.755
Punto de ebullición 116°C
Temperatura de inflamación −3°C (26°F)
Notas del porcentaje del ensayo ≥ 96 % ee
Cantidad 25 g
Número UN UN2733
Beilstein 1718994
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.19
Porcentaje de pureza ≥99%