Learn More
Ácido (R)-2-aminobutírico, TRC
Código de producto. 30317653
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30317653 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30317653 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6029151G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-2-Aminobutyric Acid
CAS 2623-91-8
Fórmula molecular C4H9NO2
Cantidad 1 g
Sinónimo (R)-2-Amino-butanoic Acid, D-2-Amino-butyric Acid, (-)-2-Aminobutanoic Acid, (-)-2-Aminobutyric Acid, (-)-alpha-Aminobutyric Acid, (2R)-2-Aminobutanoic Acid, (2R)-2-Aminobutyric Acid, (R)-(-)-alpha-Aminobutyric Acid, (R)-2-Aminobutanoic Acid, (R)-alpha-Aminobutyric Acid, D-2-Amino-n-butyric Acid, D-2-Aminobutanoic Acid, D-2-Aminobutyric Acid, D-Butyrine, D-Ethylglycine, D-alpha-Amino-n-butyric Acid, D-alpha-Aminobutyric Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C4H9NO2/c1-2-3(5)4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m1/s1
SMILES CC[C@@H](N)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido (2R)-2-aminobutanoico
Peso molecular (g/mol) 103.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.0633