Learn More
Clorhidrato de (R)-2-aminobutiramida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-2-Aminobutyramide Hydrochloride |
| CAS | 103765-03-3 |
| Fórmula molecular | C4H11ClN2O |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | (R)-2-Aminobutanamide Hydrochloride, (2R)-2-Aminobutanamide Hydrochloride, (R)-2-Aminobutanamide Monohydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H10N2O.ClH/c1-2-3(5)4(6)7;/h3H,2,5H2,1H3,(H2,6,7);1H/t3-;/m1./s1 |
| SMILES | CC[C@@H](N)C(N)=O.Cl |
| Nombre IUPAC | (2R)-2-aminobutanamida;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 138.6 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 138.056 |