Learn More
(R)-(-)-2-aminobutano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11306706
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11306706 250 mg 250 miligramos
11386696 1 g 1 g
11396696 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11306706 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03889.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13250-12-9 | C4H11N | 73.139 g/mol
(R)-(-)-2-Aminobutane is a chiral amine plays an important role in pharmaceutical chemistry and in organic synthesis as chiral auxiliary, which is used to determine the enantiomeric excess (ee).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El (R)-(-)-2-aminobutano es una amina quiral desempeña un papel importante en la química farmacéutica y en la síntesis orgánica como auxiliar quiral, que se utiliza para determinar el exceso enantiomérico (ee).
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Sensible al aire y a la luz. Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con ácidos, cloruro ácido, anhídridos ácidos, agentes oxidantes fuertes y dióxido de carbono.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13250-12-9
Fórmula molecular C4H11N
Peso molecular (g/mol) 73.139
Número MDL MFCD00064416
Clave InChI BHRZNVHARXXAHW-SCSAIBSYSA-N
Sinónimo r---2-aminobutane, r---sec-butylamine, 2r-butan-2-amine, r-sec-butylamine, 2-butanamine, r, unii-29hc5icb6k, 2-butanamine, 2r, 29hc5icb6k, 2-butanamine, 2r-9ci, r-2-butanamine
PubChem CID 2724537
Nombre IUPAC (2R)-butan-2-amina
SMILES CCC(C)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-2-Aminobutane
Densidad 0.722
pH 12.3
Punto de ebullición 63°C
Temperatura de inflamación −19°C (−2°F)
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.393
Cantidad 250 mg
Número UN UN2733
Beilstein 1718760
Sensibilidad Air Sensitive
Índice Merck 14,1544
Información de solubilidad Miscible with water.
Rotación óptica −7.5° (Neat)
Formula Weight (peso de la fórmula) 73.14
Porcentaje de pureza 99%