Learn More
(R)-2-Amino-N-bencil-3-metoxipropionamida, TRC
Código de producto. 30134108
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134108 250 mg 250 miligramos
30138660 1 g 1 g
30004362 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134108 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA598000250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 196601-69-1
Fórmula molecular C11 H16 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 208.26
Sinónimo Propanamide, 2-amino-3-methoxy-N-(phenylmethyl)-, (R)-, (2R)-2-Amino-3-methoxy-N-(phenylmethyl)propanamide, (2R)-2-Amino-3-methoxy-N-(phenylmethyl)propanamide, (2R)-2-Amino-N-benzyl-3-methoxypropanamide, (R)-2-Amino-N-benzyl-3-methoxypropionamide
Nombre IUPAC (2R)-2-amino-N-benzil-3-metoxipropanamida
SMILES COC[C@@H](N)C(=O)NCc1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-2-Amino-N-benzyl-3-methoxypropionamide
Nombres de analitos o componentes (R)-2-Amino-N-benzyl-3-methoxypropionamide
Notas de grado de pureza HPLC
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C11H16N2O2/c1-15-8-10(12)11(14)13-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10H,7-8,12H2,1H3,(H,13,14)/t10-/m1/s1
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.1212
Porcentaje de pureza >95%