Learn More
Ácido (R)-(-)-2-amino-5-fosfonopentanoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15436629
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15436629 10 mg 10 miligramos
15426629 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15436629 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J64887.MA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    324.36€
    256.65€ / 10 miligramos
    Ahorro 67.71€
    20% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Un antagonista de la NMDA competitivo
A competitive NMDA antagonist
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79055-68-8
Fórmula molecular C5H12NO5P
Peso molecular (g/mol) 197.127
Número MDL MFCD00078839
Clave InChI VOROEQBFPPIACJ-SCSAIBSYSA-N
Sinónimo d-ap5, 5-phosphono-d-norvaline, d-norvaline, 5-phosphono, d-apv, 2r-2-amino-5-phosphonopentanoic acid, d-2-amino-5-phosphopentanoic acid, d---2-amino-5-phosphonopentanoic acid, d--apv, d-2-amino-5-phosphonovaleric acid, d--ap-5
PubChem CID 135342
Nombre IUPAC ácido (2R)-2-amino-5-fosfonopentanoico
SMILES C(CC(C(=O)O)N)CP(=O)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-2-Amino-5-phosphonopentanoic acid
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Sensibilidad Light sensitive
Rotación óptica −22° (c=1 in 6N HCl)
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.13
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo