Learn More
(R)-(-)-2-Amino-3-metilbutano, ChiPros 98 %, 97 % ee, Thermo Scientific™
Código de producto. 11339105
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11339105 1 g 1 g
11349105 5 g 5 g
11359105 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11339105 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16330.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El (R)-(-)-2-amino-3-metilbutano es un importante intermedio orgánico. Puede usarse en los agroquímicos, los farmacéuticos y los colorantes.
Solubilidad
Soluble en agua (60 g/l a 20 °C).
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes que se abren deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. Almacenar en gas inerte seco. Incompatible con agentes oxidantes. Almacenar en un lugar fresco. Es sensible al aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34701-33-2
Fórmula molecular C5H13N
Peso molecular (g/mol) 87.166
Número MDL MFCD01075731
Clave InChI JOZZAIIGWFLONA-RXMQYKEDSA-N
Sinónimo r---2-amino-3-methylbutane, r---3-methyl-2-butylamine, r-3-methyl-2-butylamine, r-3-methylbutan-2-amine, 2r-3-methylbutan-2-amine, unii-s9ygl88qkq, s9ygl88qkq, 2r-3-methyl-butan-2-amine, 2-butanamine, 3-methyl-, r, r-3-methyl-2-butanamine
PubChem CID 6999786
Nombre IUPAC (2R)-3-metilbutan-2-amina
SMILES CC(C)C(C)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-2-Amino-3-methylbutane
Densidad 0.746
Punto de ebullición 85°C to 87°C
Temperatura de inflamación <21°C (69°F)
Notas del porcentaje del ensayo 97 % ee
Índice de refracción 1.406
Cantidad 1 g
Número UN UN2733
Beilstein 1718798
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in water (60g/L at 20°C).
Rotación óptica −5.2° (Neat)
Formula Weight (peso de la fórmula) 87.16
Porcentaje de pureza 98%