Learn More
(R)-(-)-2-Amino-3-metil-1-butanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10532252 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10532252 5 g Frasco de vidrio 5 g
10339193 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10532252 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 422470050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 4276-09-9 | C5H13NO | 103.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4276-09-9
Fórmula molecular C5H13NO
Peso molecular (g/mol) 103.17
Número MDL MFCD00064297
Clave InChI NWYYWIJOWOLJNR-YFKPBYRVSA-N
Nombre IUPAC (2R)-2-amino-3-metilbutan-1-ol
SMILES CC(C)[C@@H](N)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-2-Amino-3-methyl-1-butanol
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 32.0°C to 36.0°C
Color Blanco a amarillo
Densidad 0.9310g/mL
Punto de ebullición 189.0°C to 190.0°C
Temperatura de inflamación 78°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.931
Condición de rotación específica −16.50 (20.00°C c=10,EtOH)
Rotación específica − 16.50
Sinónimo d-valinol, r---2-amino-3-methyl-1-butanol, r-2-amino-3-methylbutan-1-ol, 2r-2-amino-3-methylbutan-1-ol, r-2-amino-3-methyl-1-butanol, d-2-amino-3-methyl-1-butanol, 2r-2-amino-3-methyl-1-butanol, 1r-1-isopropyl-2-hydroxyethylamine, d---valinol r---2-amino-3-methyl-1-butanol, d-valinol r---2-amino-3-methyl-1-butanol
PubChem CID 6950587
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.16
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Cristales de baja fusión o masa cristalina