Learn More
Clorhidrato de (R)-2-amino-3-benziloxi-1-propanol, + 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15429725
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15429725 5 g 5 g
15439725 250 mg 250 miligramos
15419725 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15429725 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52302.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58577-95-0
Fórmula molecular C10H16ClNO2
Peso molecular (g/mol) 217.693
Número MDL MFCD04112476
Clave InChI BJWHQBTUHVIRJJ-HNCPQSOCSA-N
Sinónimo r-2-amino-3-benzyloxy propan-1-ol hydrochloride, l-ser bzl-ol*hcl, 2r-2-amino-3-benzyloxy propan-1-ol hydrochloride, serinol bzl hcl, o-benzyl-l-serinol hydrochloride, r-2-amino-3-benzyloxy-1-propanol hydrochloride salt, 2r-2-amino-3-benzyloxy propan-1-ol-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 17998970
Nombre IUPAC clorhidrato de (2R)-2-amino-3-fenilmetoxipropan-1-ol
SMILES C1=CC=C(C=C1)COCC(CO)N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-2-Amino-3-benzyloxy-1-propanol hydrochloride
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.7
Porcentaje de pureza ≥98%