Learn More
(R)-(+)-2-Amino-3-benziloxi-1-propanol, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10346344 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10346344 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10346344 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 399620010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(+)-2-Amino-3-benzyloxy-1-propanol
CAS 58577-87-0
Punto de fusión 34°C to 37°C
Punto de ebullición 307°C
Temperatura de inflamación 113°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C10H15NO2
Fórmula lineal C6H5CH2OCH2CH(NH2)CH2OH
Cantidad 1 g
Sinónimo r-2-amino-3-benzyloxy propan-1-ol, h-serinol bzl, r-+-2-amino-3-benzyloxy-1-propanol, 2r-2-amino-3-benzyloxy propan-1-ol, 2-amino-3-benzyloxy-1-propanol, 1-propanol, 2-amino-3-phenylmethoxy-, 2r, r-2-amino-3-benzyloxy-1-propanol, serinol benzyl ether, ambotzhal1055, r-2-amino-3-benzyloxypropan-1-ol
Clave InChI ZJUOMDNENVWMPL-SNVBAGLBSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)COCC(CO)N
Nombre IUPAC (2R)-2-amino-3-fenilmetoxipropan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 181.23
PubChem CID 14118408
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.23
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (R)-(+)-2-Amino-3-benzyloxy-1-propanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.