Learn More
Ácido (R)-2-amino-3-(4-metoxifenil)propanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2R)-2-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propanoic Acid |
| CAS | 39878-65-4 |
| Fórmula molecular | C10 H13 N O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | D-Tyrosine, O-methyl-, O-Methyl-D-tyrosine, (2R)-2-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propanoic acid, (R)-2-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propionic acid, D-4-Methoxyphenylalanine, D-O-Methyltyrosine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13NO3/c1-14-8-4-2-7(3-5-8)6-9(11)10(12)13/h2-5,9H,6,11H2,1H3,(H,12,13)/t9-/m1/s1 |
| SMILES | COc1ccc(C[C@@H](N)C(=O)O)cc1 |
| Nombre IUPAC | Ácido (2R)-2-amino-3-(4-metoxifenil)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 195.215 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 195.09 |