Learn More
Sal de clorhidrato del ácido (R)-(-)-2-amino-2-metilbutanodioico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-(-)-2-Amino-2-methylbutanedioic Acid Hydrochloride Salt |
| CAS | 143282-42-2 |
| Fórmula molecular | C5 H9 N O4 . Cl H |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Cefdinir Isoxazole Analogue |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H9NO4.ClH/c1-5(6,4(9)10)2-3(7)8;/h2,6H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10);1H/t5-;/m1./s1 |
| SMILES | Cl.C[C@@](N)(CC(=O)O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (2R)-2-amino-2-metilbutanodioico;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 183.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 183.0298 |