Learn More
(R)-2-Amino-2-[(5-fluoresceinil)aminocarbonil]etilo Metanetiosulfonato, Sal de ácido trifluoroacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-2-Amino-2-[(5-fluoresceinyl)aminocarbonyl]ethyl Methanet |
| CAS | 1356019-48-1 |
| Fórmula molecular | C24 H20 N2 O8 S2 . C2 H F3 O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Mtsea-Fluorescein |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H20N2O8S2.C2HF3O2/c1-36(32,33)35-11-19(25)23(29)26-12-2-5-15(24(30)31)18(8-12)22-16-6-3-13(27)9-20(16)34-21-10-14(28)4-7-17(21)22;3-2(4,5)1(6)7/h2-10,19,27H,11,25H2,1H3,(H,26,29)(H,30,31);(H,6,7)/t19-;/m0./s1 |
| SMILES | CS(=O)(=O)SC[C@H](N)C(=O)Nc1ccc(C(=O)O)c(c1)C2=C3C=CC(=O)C=C3Oc4cc(O)ccc24.OC(=O)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | ácido 4-[[(2R)-2-amino-3-metilsulfonilsulfanilpropanoil]amino]-2-(3-hidroxi-6-oxoxanten-9-il)benzoico; ácido 2,2,2-trifluoroacético |
| Peso molecular (g/mol) | 642.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 642.059 |