Learn More
(R)-(-)-2-amino-1-propanol, TRC
Código de producto. 30315880
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30315880 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30315880 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6281455G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2R)-2-Aminopropan-1-ol
CAS 35320-23-1
Fórmula molecular C3 H9 N O
Cantidad 5 g
Sinónimo 1-Propanol, 2-amino-, (2R)-, 1-Propanol, 2-amino-, (R)-, (2R)-2-Amino-1-propanol, (-)-2-Amino-1-propanol, (-)-2-Aminopropanol, (-)-Alaninol, (2R)-2-Amino-1-hydroxypropane, (2R)-2-Amino-1-propanol, (2R)-2-Aminopropan-1-ol, (R)-(-)-2-Amino-1-propanol, (R)-(-)-2-Aminopropanol, (R)-2-Amino-1-propanol, (R)-2-Aminopropan-1-ol, (R)-2-Aminopropanol, (R)-Alaninol, 2R-Aminopropanol, D-2-Amino-1-propanol, D-Alaninol, R-(-)-Alaninol, [(R)-2-Hydroxy-1-methylethyl]amine
Fórmula InChI InChI=1S/C3H9NO/c1-3(4)2-5/h3,5H,2,4H2,1H3/t3-/m1/s1
SMILES C[C@@H](N)CO
Nombre IUPAC (2R)-2-aminopropan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 75.1097
Formula Weight (peso de la fórmula) 75.0684