Learn More
(R)-(-)-2-Amino-1-propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10414125 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10414125 5 g Frasco de vidrio 5 g
10299540 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10414125 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 400440050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 35320-23-1 | Molecular Formula: C3H9NO | Molecular Weight: 75.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35320-23-1
Fórmula molecular C3H9NO
Peso molecular (g/mol) 75.11
Número MDL MFCD00064413
Clave InChI BKMMTJMQCTUHRP-GSVOUGTGSA-N
Sinónimo d-alaninol, r---2-amino-1-propanol, r-2-aminopropan-1-ol, 2r-2-aminopropan-1-ol, h-d-alaninol, 2r-2-amino-1-propanol, r-2-amino-1-propanol, 2-aminopropanol,-, r-alaninol
PubChem CID 80308
Nombre IUPAC (2R)-2-aminopropan-1-ol
SMILES CC(CO)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-2-Amino-1-propanol
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9650g/mL
Punto de ebullición 173°C to 176°C
Temperatura de inflamación 83°C
Exceso enantiomérico 99% min. (GC)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH(NH2)CH2OH
Índice de refracción 1.4480 to 1.451
Cantidad 5 g
Beilstein 04, III, 735
Gravedad específica 0.965
Condición de rotación específica − 17.00 (20.00°C c=neat)
Rotación específica -17
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 75.11
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido aceitoso
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (R)-(-)-2-Amino-1-propanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Sicherheitshinweis
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.