Learn More
(R)-(-)-2-Amino-1-propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11373146
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11373146 1 g 1 g
11383146 5 g 5 g
11393146 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11373146
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L11030.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 35320-23-1 | C3H9NO | 75.111 g/mol
(R)-(-)-2-Amino-1-propanol is used as a chiral intermediate for the synthesis of pharmaceutical products and agrochemicals. It acts as additives in health care products and animal feed.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El (R)-(-)-2-amino-1-propanol se utiliza como intermedio quiral para la síntesis de productos farmacéuticos y agroquímicos. Actúa como aditivo en productos sanitarios y en alimentación animal.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Sensible al aire e higroscópico. Mantener alejado de fuentes de ignición. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35320-23-1
Fórmula molecular C3H9NO
Peso molecular (g/mol) 75.111
Número MDL MFCD00064413
Clave InChI BKMMTJMQCTUHRP-GSVOUGTGSA-N
Sinónimo d-alaninol, r---2-amino-1-propanol, r-2-aminopropan-1-ol, 2r-2-aminopropan-1-ol, h-d-alaninol, 2r-2-amino-1-propanol, r-2-amino-1-propanol, 2-aminopropanol,-, r-alaninol
PubChem CID 80308
Nombre IUPAC (2R)-2-aminopropan-1-ol
SMILES CC(CO)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-2-Amino-1-propanol
Densidad 0.965
Punto de ebullición 174°C to 176°C
Temperatura de inflamación 83°C (181°F)
Índice de refracción 1.4493
Cantidad 1 g
Número UN UN2735
Beilstein 1718866
Sensibilidad Air sensitive; Hygroscopic
Información de solubilidad Miscible with water.
Rotación óptica −22° (c=2 in Ethanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 75.11
Porcentaje de pureza 98%