Learn More
(R)-(-)-2-Amino-1-feniletanol, 97 %, 98 % ee, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11368696
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11368696 5 g 5 g
11358696 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11368696 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19403.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2549-14-6 | C8H11NO | 137.182 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2549-14-6
Fórmula molecular C8H11NO
Peso molecular (g/mol) 137.182
Número MDL MFCD00239406
Clave InChI ULSIYEODSMZIPX-QMMMGPOBSA-N
Sinónimo r-2-amino-1-phenylethanol, r---2-amino-1-phenylethanol, 1r-2-amino-1-phenylethanol, r-2-amino-1-phenylethan-1-ol, r-, a-aminomethyl benzyl alcohol, r---alpha-aminomethyl benzyl alcohol, pubchem14747, rarechem al bw 2319, chembl19363, r-2-amino-1-phenyl-ethanol
PubChem CID 6951165
Nombre IUPAC (1R)-2-amino-1-feniletanol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(CN)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-2-Amino-1-phenylethanol
Punto de fusión 57°C to 63°C
Punto de ebullición 160°C (17 mmHg)
Olor Amine-like
Notas del porcentaje del ensayo ee 98%
Cantidad 5 g
Número UN UN3259
Beilstein 3196196
Sensibilidad Air Sensitive
Rotación óptica −43° (c=2 in Ethanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.18
Porcentaje de pureza 97%