Learn More
(R)-(-)-2-Amino-1-butanol, TRC
Código de producto. 30138201
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138201 500 mg 500 miligramos
30134009 50 mg 50 miligramos
30008591 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138201 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA602205500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5856-63-3
Fórmula molecular C4H11NO
Peso molecular (g/mol) 89.14
Sinónimo 1-Butanol, 2-amino-, (2R)-, 1-Butanol, 2-amino-, (-)- (7CI), 1-Butanol, 2-amino-, (R)-, 1-Butanol, 2-amino-, (R)-(-)- (8CI), 1-Butanol, 2-amino-, l- (4CI), (2R)-2-Amino-1-butanol, (-)-2-Amino-1-butanol, (2R)-2-Aminobutan-1-ol, (R)-(-)-2-Amino-1-butanol, (R)-(-)-2-Aminobutan-1-ol, (R)-2-Amino-1-butanol, (R)-2-Aminobutanol, 2R-Aminobutanol, D-(-)-2-Amino-1-butanol, D-2-Amino-1-butanol, [(R)-1-(Hydroxymethyl)propyl]amine, l-2-Amino-1-butanol
Nombre IUPAC (2R)-2-aminobutan-1-ol
SMILES CC[C@@H](N)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-2-Amino-1-butanol
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H11NO/c1-2-4(5)3-6/h4,6H,2-3,5H2,1H3/t4-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 89.0841