Learn More
(R)-(-)-2-Amino-1-butanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10793644 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
500 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10793644 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10440321 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10474365 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
3 options
Código de producto. 10793644
Marca: Thermo Scientific Acros 244030250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5856-63-3 | C4H11NO | 89.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5856-63-3
Fórmula molecular C4H11NO
Peso molecular (g/mol) 89.14
Número MDL MFCD00064419
Clave InChI JCBPETKZIGVZRE-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo r-2-aminobutan-1-ol, r---2-amino-1-butanol, 2r-2-aminobutan-1-ol, r-2-amino-1-butanol, 1-butanol, 2-amino-, 2r, unii-4f725v55ln, 2-amino-1-butanol, r, 2-amino-1-butanol,-, l---2-amino-1-butanol, 1-butanol, 2-amino-, r
PubChem CID 2723856
Nombre IUPAC 2-aminobutan-1-ol
SMILES CCC(N)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-2-Amino-1-butanol
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -2°C
Color Blanco
Densidad 0.9470g/mL
Punto de ebullición 172°C to 174°C
Temperatura de inflamación 90°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C2H5CH(NH2)CH2OH
Índice de refracción 1.4495 to 1.4535
Cantidad 25 mL
Beilstein 04,III,771
Índice Merck 10, 429
Gravedad específica 0.947
Condición de rotación específica −10° (19°C c=neat)
Rotación específica -10
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: very soluble in most of the usual solvents,hardly soluble in aliphatic hydrocarbons
Formula Weight (peso de la fórmula) 89.14
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo, cristales y trozos