Learn More
(R)-(-)-2-Amino-1-butanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11450708
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11450708 100 g 100 g
11430708 5 g 5 g
11440708 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11450708 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25212.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5856-63-3 | C4H11NO | 89.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5856-63-3
Fórmula molecular C4H11NO
Peso molecular (g/mol) 89.14
Número MDL MFCD00064419
Clave InChI JCBPETKZIGVZRE-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo r-2-aminobutan-1-ol, r---2-amino-1-butanol, 2r-2-aminobutan-1-ol, r-2-amino-1-butanol, 1-butanol, 2-amino-, 2r, unii-4f725v55ln, 2-amino-1-butanol, r, 2-amino-1-butanol,-, l---2-amino-1-butanol, 1-butanol, 2-amino-, r
PubChem CID 2723856
Nombre IUPAC 2-aminobutan-1-ol
SMILES CCC(N)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-2-Amino-1-butanol
Densidad 0.947
pH 11.1
Punto de ebullición 176°C to 178°C
Temperatura de inflamación 89°C (192°F)
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.4525
Cantidad 100 g
Número UN UN2735
Beilstein 1718929
Sensibilidad Air sensitive; Hygroscopic
Rotación óptica −10° (Neat)
Formula Weight (peso de la fórmula) 89.14
Porcentaje de pureza 98%