Learn More
(R)-2-[(5-Fluoro-2,4-dinitrofenil)amino]-3-metilbutanamida, TRC
Código de producto. 30401018
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30401018 250 mg
30390430 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30401018 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF591505250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 210529-62-7
Fórmula molecular C11H13FN4O5
Peso molecular (g/mol) 300.24
Sinónimo (2R)-2-[(5-Fluoro-2,4-dinitrophenyl)amino]-3-methylbutanamide
SMILES CC(C)[C@@H](Nc1cc(F)c(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-2-[(5-Fluoro-2,4-dinitrophenyl)amino]-3-methylbutanamide
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H13FN4O5/c1-5(2)10(11(13)17)14-7-3-6(12)8(15(18)19)4-9(7)16(20)21/h3-5,10,14H,1-2H3,(H2,13,17)/t10-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.087