Learn More
(R)-2-((4-nitrofenetil)amino)-1-fenileetanol Clorhidrato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1R)-2-[(2-(4-Nitrophenyl)ethyl)amino]-1-phenylethan-1-ol Hydrochloride |
| CAS | 521284-21-9 |
| Fórmula molecular | C16 H18 N2 O3 . H Cl |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | (alphaR)-[[[2-(4-nitrophenyl)ethyl]amino]methyl]-benzenemethanol Monohydrochloride, (R)-2-((4-nitrophenethyl)amino)-1-phenylethanol Hydrochloride, Imp. F (EP) as hydrochloride: (1R)-2-[[2-(4-Nitrophenyl)ethyl]amino]-1-phenylethan-1-ol Hydrochloride, Benzenemethanol, α-[[[2-(4-nitrophenyl)ethyl]amino]methyl]-, hydrochloride (1:1), (αR)- (ACI), Benzenemethanol, α-[[[2-(4-nitrophenyl)ethyl]amino]methyl]-, monohydrochloride, (αR)- (9CI), (R)-2-[[2-(4-Nitrophenyl)-ethyl]amino]-1-phenylethanol monohydrochloride, (R)-2-[[2-(4-Nitrophenyl)ethyl]amino]-1-phenylethanol hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H18N2O3.ClH/c19-16(14-4-2-1-3-5-14)12-17-11-10-13-6-8-15(9-7-13)18(20)21;/h1-9,16-17,19H,10-12H2;1H/t16-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.O[C@@H](CNCCc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-])c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | (1R)-2-[2-(4-nitrofenil)etilamino]-1-feniletanol; Cloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 322.787 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 322.108 |