Learn More
Ácido (R)-(+)-2-(4-hidroxifenoxi)propiónico, TRC
Código de producto. 30393771
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30393771 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30393771 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9497155G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(+)-2-(4-Hydroxyphenoxy)propionic Acid
CAS 94050-90-5
Fórmula molecular C9H10O4
Cantidad 5 g
Sinónimo (2R)-2-(4-Hydroxyphenoxy)propanoic Acid, (+)-2-(4-Hydroxyphenoxy)propionic Acid, (R)-(+)-2-(4-Hydroxyphenoxy)propionic Acid, (R)-2-(4-Hydroxyphenoxy)propanoic Acid, (R)-2-(4-Hydroxyphenoxy)propanoic Acid, (R)-2-(4-Hydroxyphenoxy)propionic Acid, (R)-2-(p-Hydroxyphenoxy)propionic Acid, D-2-(4-Hydroxyphenoxy)propionic Acid, HPPA
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O4/c1-6(9(11)12)13-8-4-2-7(10)3-5-8/h2-6,10H,1H3,(H,11,12)/t6-/m1/s1
SMILES C[C@@H](Oc1ccc(O)cc1)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-(4-hidroxifenoxi)propanoico
Peso molecular (g/mol) 182.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.0579