Learn More
(R)-2-[[4-clorofenil)sulfonil][[2-fluoro-4-(1,2,4-oxadiazol-3-il)fenil]metil]amino]-5,5,5-trifluoropentanamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-2-[(4-chlorophenyl)sulfonyl[(2-fluoro-4-(1,2,4-oxadiazol-3-yl)phenyl)methyl]amino]-5,5,5-trifluoropentanamide |
| CAS | 1146699-66-2 |
| Fórmula molecular | C20H17ClF4N4O4S |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | (2R)-2-[N-[(4-Chlorophenyl)sulfonyl]-N-[[2-fluoro-4-(1,2,4-oxadiazol-3-yl)phenyl]methyl]amino]-5,5,5-trifluoropentanamide, Avagacestat, BMS 708163, BMS 708163-01 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H17ClF4N4O4S/c21-14-3-5-15(6-4-14)34(31,32)29(17(18(26)30)7-8-20(23,24)25)10-13-2-1-12(9-16(13)22)19-27-11-33-28-19/h1-6,9,11,17H,7-8,10H2,(H2,26,30)/t17-/m1/s1 |
| SMILES | FC1=CC(C2=NOC=N2)=CC=C1CN([C@@H](C(N)=O)CCC(F)(F)F)S(C3=CC=C(Cl)C=C3)(=O)=O |
| Nombre IUPAC | (2R)-2-[(4-clorofenil)sulfonil-[[2-fluoro-4-(1,2,4-oxadiazol-3-il)fenil]metil]amino]-5,5,5-trifluoropentanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 520.88 |