Learn More
Ácido (R)-2-(4-butilfenil)propiónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-2-(4-Butylphenyl)propionic Acid |
| CAS | 1263078-21-2 |
| Fórmula molecular | C13H18O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Benzeneacetic acid, 4-butyl-α-methyl-, (αR)-, (αR)-4-Butyl-α-methylbenzeneacetic acid, (R)-2-(4-Butyl-phenyl)-propionic acid, (2R)-2-(4-Butylphenyl)propanoic acid, (R)-p-Butylhydratropic acid, p-Butyl (R)-Ibuprofen |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H18O2/c1-3-4-5-11-6-8-12(9-7-11)10(2)13(14)15/h6-10H,3-5H2,1-2H3,(H,14,15)/t10-/m1/s1 |
| SMILES | CCCCc1ccc(cc1)[C@@H](C)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2R)-2-(4-butilfenil)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 206.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 206.1307 |