Learn More
(R)-2-((4-Aminofenetil)amino)-1-feniletanol Clorhidrato, TRC
Código de producto. 30136880
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136880 10 g 10 g
30132475 5 g 5 g
30010245 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136880 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA62267510G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 521284-22-0
Fórmula molecular C16H21ClN2O
Peso molecular (g/mol) 292.8
Sinónimo (αR)-[[[2-(4-Aminophenyl)ethyl]amino]methyl]-benzenemethanol Monohydrochloride
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-2-((4-Aminophenethyl)amino)-1-phenylethanol Hydrochloride
Nombres de analitos o componentes (R)-2-((4-Aminophenethyl)amino)-1-phenylethanol Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 10 g