Learn More
(R)-(-)-2,3-O-Isopropilidenoglicerol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11446226
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11446226 5 g 5 g
11436226 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11446226 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23037.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14347-78-5
Fórmula molecular C6H12O3
Peso molecular (g/mol) 132.159
Número MDL MFCD00003213
Clave InChI RNVYQYLELCKWAN-RXMQYKEDSA-N
Sinónimo r---2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, r-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl methanol, 4r-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl methanol, r-solketal, r---1,2-o-isopropylideneglycerol, r-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, 2,3-o-isopropylidene-sn-glycerol, d-acetone glycerol, l---1,2-isopropylideneglycerol, r---2,3-o-isopropylideneglycerol
PubChem CID 736056
Nombre IUPAC [(4R)-2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-il]metanol
SMILES CC1(OCC(O1)CO)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-2,3-O-Isopropylideneglycerol
Densidad 1.066
Punto de ebullición 82°C to 83°C (14 mmHg)
Temperatura de inflamación 80°C (176°F)
Índice de refracción 1.435
Cantidad 5 g
Beilstein 80117
Índice Merck 14,5213
Rotación óptica −11.5° (c=5 in Methanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.18
Porcentaje de pureza 96%