Learn More
Ácido (R)-2,2-Dimetilciclopropano carboxílico, TRC
Código de producto. 30359732
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30359732 500 mg 500 miligramos
30350893 1 g 1 g
30352520 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30359732 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD286250500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28624-52-4
Fórmula molecular C6H10O2
Peso molecular (g/mol) 114.14
Sinónimo (1R)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxylic Acid, (-)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxylic Acid
Nombre IUPAC (1R)-2,2-dimetilciclopropano-1-carboxílico
SMILES CC1(C)C[C@H]1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxylic Acid
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10O2/c1-6(2)3-4(6)5(7)8/h4H,3H2,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.0681