Learn More
(R)-(-)-2,2-Dimetil-1,3-dioxolano-4-metanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10616052 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10616052 1 g Frasco de vidrio 1 g
10390594 5 g Frasco de vidrio 5 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10616052 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 221330010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14347-78-5
Fórmula molecular C6H12O3
Peso molecular (g/mol) 132.16
Número MDL MFCD00003213
Clave InChI RNVYQYLELCKWAN-RXMQYKEDSA-N
Sinónimo r---2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, r-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl methanol, 4r-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl methanol, r-solketal, r---1,2-o-isopropylideneglycerol, r-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, 2,3-o-isopropylidene-sn-glycerol, d-acetone glycerol, l---1,2-isopropylideneglycerol, r---2,3-o-isopropylideneglycerol
PubChem CID 736056
Nombre IUPAC [(4R)-2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-il]metanol
SMILES CC1(OCC(O1)CO)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-2, 2-Dimethyl-1, 3-dioxolane-4-methanol
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0600g/mL
Punto de ebullición 72.0°C to 73.0°C (8.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 80°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4330 to 1.4350
Cantidad 1 g
Beilstein 19, III, 646
Índice Merck 10, 3236
Gravedad específica 1.06
Condición de rotación específica - 14.00 (20.00°C neat)
Rotación específica − 14.00
Información de solubilidad Solubility in water: miscible
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.16
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación