Learn More
Éster metílico del ácido (R)-(+)-2,2-dimetil-1,3-dioxolano-4-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 52373-72-5 |
| Fórmula molecular | C7H12O4 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | (4R)-Methyl 2,2-DFimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxylate, (R)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxylic Acid Methyl Ester, (R)-2,2-Dimethyl-4-methoxycarbonyl-1,3-dioxolane, 2,2-Dimethyl-(4R)-1,3-dioxolane-4-carboxylic Acid Methyl Ester, 2,3-O-Isopropylidene-D-glyceric Acid Methyl Ester, Methyl (4R)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxylate, Methyl (R)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxylate, Methyl (R)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxylate, Methyl (R)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H12O4/c1-7(2)10-4-5(11-7)6(8)9-3/h5H,4H2,1-3H3/t5-/m1/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@H]1COC(C)(C)O1 |
| Peso molecular (g/mol) | 160.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 160.0736 |