Learn More
(R)-(+)-2,2-Dimetil-1,3-dioxolano-4-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10087949 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10087949 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10087949 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 369260010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(+)-2, 2-Dimethyl-1, 3-dioxolane-4-carboxaldehyde
CAS 15186-48-8
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 1.0450g/mL
Punto de ebullición 139.0°C
Temperatura de inflamación 62°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H10O3
Número MDL MFCD00269682
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.045
Rotación específica +39° to +69° (20°C, 589nm) (C=2, chloroform)
Sinónimo r-+-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxaldehyde, 4r-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carbaldehyde, r-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carbaldehyde, r-+-glyceraldehyde acetonide, 1,3-dioxolane-4-carboxaldehyde, 2,2-dimethyl-, r, acetone d-glyceraldehyde, +-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxaldehyde, 1,3-dioxolane-4-carboxaldehyde, 2,2-dimethyl-, 4r, 4r-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-carbaldehyd, pubchem5767
Clave InChI YSGPYVWACGYQDJ-YFKPBYRVSA-N
SMILES CC1(OCC(O1)C=O)C
Nombre IUPAC (4R)-2,2-dimetil-1,3-dioxolano-4-carbaldehído
Peso molecular (g/mol) 130.14
PubChem CID 259712
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.14
Porcentaje de pureza 97%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Contiene distintas cantidades de polímero
Forma física Líquido