Learn More
(R)-(-)-2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-ilmetil p-toluenosulfonato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-(-)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethyl p-Toluenesulfonate |
| CAS | 23788-74-1 |
| Fórmula molecular | C13H18O5S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (4R)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol 4-methylbenzenesulfonate, (R)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol 4- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H18O5S/c1-10-4-6-12(7-5-10)19(14,15)17-9-11-8-16-13(2,3)18-11/h4-7,11H,8-9H2,1-3H3/t11-/m1/s1 |
| SMILES | O=[S](OC[C@@H]1OC(C)(C)OC1)(C2=CC=C(C)C=C2)=O |
| Nombre IUPAC | (R)-(2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-il)metil 4-metilbencenosulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 286.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 286.34 |