Learn More
(R)-(-)-2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-ilmetil p-toluenosulfonato, TRC
Código de producto. 30384456
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30384456 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30384456 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD464975500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethyl p-Toluenesulfonate
CAS 23788-74-1
Fórmula molecular C13H18O5S
Cantidad 500 mg
Sinónimo (4R)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol 4-methylbenzenesulfonate, (R)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol 4-
Fórmula InChI InChI=1S/C13H18O5S/c1-10-4-6-12(7-5-10)19(14,15)17-9-11-8-16-13(2,3)18-11/h4-7,11H,8-9H2,1-3H3/t11-/m1/s1
SMILES O=[S](OC[C@@H]1OC(C)(C)OC1)(C2=CC=C(C)C=C2)=O
Nombre IUPAC (R)-(2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-il)metil 4-metilbencenosulfonato
Peso molecular (g/mol) 286.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.34
Título del producto
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.