Learn More
(R)-(+)-2,2'-Diamino-1,1'-binaftaleno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10405672 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10405672 1 g Frasco de vidrio 1 g
10454345 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10405672 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 356510010
Solicitar formato a granel o personalizado
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18741-85-0
Fórmula molecular C20H16N2
Peso molecular (g/mol) 284.36
Número MDL MFCD00145204
Clave InChI DDAPSNKEOHDLKB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,1'-binaphthalene-2,2'-diamine, r-1,1'-binaphthalene-2,2'-diamine, s---1,1'-binaphthyl-2,2'-diamine, 1,1'-binaphthyl-2,2'-diamine, s---2,2'-diamino-1,1'-binaphthalene, 2,2'-diamino-1,1'-dinaphthyl, 1,1'-bi 2-naphthylamine, 1,1'-bi 2-naphthalenylamine, binam, r-+-2,2'-diamino-1,1'-binaphthalene
PubChem CID 20571
Nombre IUPAC 1-(2-aminonaftalen-1-il)naftalen-2-amina
SMILES NC1=CC=C2C=CC=CC2=C1C1=C2C=CC=CC2=CC=C1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(+)-2, 2'-Diamino-1, 1'-binaphthalene
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 242.0°C to 244.0°C
Color Blanco a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Rotación específica 156
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.36
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (R)-(+)-2,2'-Diamino-1,1'-binaphthalene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.