Learn More
(R)-(+)-2,2'-Bis(metoximetoxi)-1,1'-binaftil, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15467895
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15467895 1 g 1 g
15477895 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15467895 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31791.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 173831-50-0
Fórmula molecular C24H22O4
Peso molecular (g/mol) 374.436
Número MDL MFCD03788935
Clave InChI YIAQRNNJNMLGTP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo r-2,2'-bis methoxymethoxy-1,1'-binaphthalene, s-2,2'-bis methoxymethoxy-1,1'-binaphthalene, r-+-2,2'-bis methoxymethoxy-1,1'-binaphthyl, 2,2'-bis methoxymethoxy-1,1'-binaphthalene, r-2,2'-bis methoxymethoxy-1,1'-binaphthyl, r-+-2,2'-bis methoxymethoxy-1,1'-binaphthalene, 1,1'-binaphthalene, 2,2'-bis methoxymethoxy, s---2,2'-bis methoxymethoxy-1,1'-binaphthalene, s-2,2'-bis methoxymethoxy-1,1'-binaphthyl, r-2,2/'-bis methoxymethoxy-1,1/'-binaphthalene
PubChem CID 10959708
Nombre IUPAC 2-(metoximetoxi)-1-[2-(metoximetoxi)naftalen-1-il]naftaleno
SMILES COCOC1=C(C2=CC=CC=C2C=C1)C3=C(C=CC4=CC=CC=C43)OCOC
Tekniske data
Nombre del producto químico o material (R)-(+)-2,2'-Bis(methoxymethoxy)-1,1'-binaphthyl
Punto de fusión 101°C to 105°C
Cantidad 1 g
Rotación óptica +94.5° (C=1 in THF)
Formula Weight (peso de la fórmula) 374.44
Porcentaje de pureza 97%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.