Learn More
(R)-(+)-2,2'-Bis(difenilfosfino)-1,1'-binaftilo, 99+%
Código de producto. 10312633 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10312633 5 g Frasco de vidrio 5 g
10053300 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10280853 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10312633 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 265530050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 76189-55-4 | C44H32P2 | 622,69 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76189-55-4
Fórmula molecular C44H32P2
Peso molecular (g/mol) 622.69
Número MDL MFCD00010805
Clave InChI MUALRAIOVNYAIW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo binap, r-+-2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl, 2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl, s-binap, s---binap, s---2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl, r-+-binap, r-binap, rac-binap, 2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthalene
PubChem CID 634876
SMILES C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1C1=C(C=CC2=CC=CC=C12)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(+)-2,2′-Bis(diphenylphosphino)-1,1′-binaphthyl
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 239.0°C to 242.0°C
Análisis elemental 99.0% min.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ((C6H5)2PC10H6)2
Cantidad 5 g
Fieser 10,36; 11,53; 12,56; 14,38; 15,34; 16,32; 17,36
Índice Merck 15, 1227
Condición de rotación específica + 240.00 (20.00°C c=0.3,toluene)
Rotación específica + 240.00
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Nombre IUPAC [1-(2-difenilfosfanilnaftalen-1-il)naftalen-2-il]-difenilfosfano
Formula Weight (peso de la fórmula) 622.67
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación