Learn More
(R)-(+)-2,2'-Bis(di-p-tolylphosphino)-1,1'-binaphthyl, 95+%, ACROS Organics™
Código de producto. 10493195 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10493195 250 mg Glass bottle 250 miligramos
10035173 1 g Glass bottle 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10493195 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 382342500
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 99646-28-3
Fórmula molecular C48H40P2
Peso molecular (g/mol) 678.796
Número MDL MFCD01311709
Clave InChI IOPQYDKQISFMJI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo r-tol-binap, s-tol-binap, s---2,2'-bis di-p-tolylphosphino-1,1'-binaphthyl, 2,2'-bis di-p-tolylphosphino-1,1'-binaphthyl, s-t-binap, rac-tol-binap, r-+-2,2'-bis di-p-tolylphosphino-1,1'-binaphthyl, tol-binap, s-2,2'-bis di-p-tolylphosphino-1,1'-binaphthyl, s-p-tol-binap
PubChem CID 4189906
Nombre IUPAC [1-[2-bis(4-metilfenil)fosfanilnaftalen-1-il]naftalen-2-il]-bis(4-metilfenil)fosfano
SMILES CC1=CC=C(C=C1)P(C2=CC=C(C=C2)C)C3=C(C4=CC=CC=C4C=C3)C5=C(C=CC6=CC=CC=C65)P(C7=CC=C(C=C7)C)C8=CC=C(C=C8)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(+)-2,2′-Bis(di-p-tolylphosphino)-1,1′-binaphthyl
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 255.0°C to 257.0°C
Color Blanco a crema
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 95+%
Envase Glass bottle
Cantidad 250 mg
Condición de rotación específica +167.50° (20°C c=0,3%,toluene)
Rotación específica + 167.50
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 678.79
Porcentaje de pureza ≥95%
Forma física Powder
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (R)-(+)-2,2'-Bis(di-p-tolylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.