Learn More
(R)-2,2'-Bis[bis(3,5-trifluorometilfenil)fospino]-4,4',6,6'-tetrametoxibifenilo, 97 +%, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar a temperatura ambiente.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | (R)-2,2'-Bis[bis(3,5-trifluoromethylphenyl)phosphino]-4,4',6,6'-tetramethoxybiphenyl |
| Cantidad | 250 mg |
| Sensibilidad | Air Sensitive |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 1186.64 |
| Porcentaje de pureza | ≥97% |