Learn More
(R)-2,2'-Bis[bis(3,5-di-terc-butil-4-metoxifenil)fospino]-4,4',6,6'-tetrametoxibifenilo, 97 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15495445
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15495445 250 mg 250 miligramos
15485445 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15495445 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60112.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1365531-98-1 | C76H108O8P2 | 1211.64 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con la luz y los agentes oxidantes. Almacenar en lugar fresco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1365531-98-1
Fórmula molecular C76H108O8P2
Peso molecular (g/mol) 1211.64
Número MDL MFCD20265636
Clave InChI KACYLFSRRUJDSY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo r-dtbm-garphos, 4,4',6,6'-tetramethoxy-1,1'-biphenyl-2,2'-diyl bis bis 3,5-di-tert-butyl-4-methoxyphenyl phosphine, ar-2,2'-bis bis 3,5-di-tert-butyl-4-methoxyphenyl phosphino-4,4'-dimethoxy-6,6'-dimethoxybiphenyl, r-4,4',6,6'-tetramethoxybiphenyl-2,2'-diyl bis bis 3,5-di-tert-butyl-4-methoxyphenyl phosphine, r-2,2'-bis bis 4-methoxy-3,5-di-t-butylphenyl phosphino-4,4',6,6'-tetramethoxy-1,1'-biphenyl, r-2,2'-bis bis 4-methoxy-3,5-di-t-butylphenyl phosphino-4,4',6,6'-tetramethoxybiphenyl, s-4,4',6,6'-tetramethoxybiphenyl-2,2'-diyl bis bis 3,5-di-tert-butyl-4-methoxyphenyl phosphine, s-2,2'-bis bis 4-methoxy-3,5-di-t-butylphenyl phosphino-4,4',6,6'-tetramethoxy-1,1'-biphenyl, 2'-bis 3,5-di-tert-butyl-4-methoxyphenyl phosphanyl-4,4',6,6'-tetramethoxy-1,1'-biphenyl-2-yl bis 3,5-di-tert-butyl-4-methoxyphenyl phosphane
PubChem CID 87110675
Nombre IUPAC [2-[2-bis(3,5-diterc-butil-4-metoxifenil)fosfanil-4,6-dimetoxifenil]-3,5-dimetoxifenil]-bis(3,5-diterc-butil-4-metoxifenil)fosfano
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=CC(=C1OC)C(C)(C)C)P(C2=CC(=C(C(=C2)C(C)(C)C)OC)C(C)(C)C)C3=CC(=CC(=C3C4=C(C=C(C=C4P(C5=CC(=C(C(=C5)C(C)(C)C)OC)C(C)(C)C)C6=CC(=C(C(=C6)C(C)(C)C)OC)C(C)(C)C)OC)OC)OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-2,2'-Bis[bis(3,5-di-tert-butyl-4-methoxyphenyl)phosphino]-4,4',6,6'-tetramethoxybiphenyl
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 1211.61
Porcentaje de pureza ≥97%